Learn More
Ultradünne Aluminiumfolie, 0.8 Mikrometer Dicke, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
30 x 30 mm
140 x 140 mm
160 x 160 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum Ultrathin foil |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 160 x 160 mm |
Reinheit (%) | 99.1% |
Geruch | Geruchsneutral |
Partikelgröße | 0.8 Micron thick |