Learn More
Aalborg™ Standardventil aus Aluminium
Das Aalborg™ Nadelventil für Aluminium-Durchflussmesser ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Dienstleistungen konzipiert.
Marke: Aalborg™ VCL-AB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
- Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
- Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
- Die Gehäuse bestehen aus eloxierten Aluminium, die Buchsen aus beschichtetem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
2.400 ml/min | |
130 ml/min | |
Geringer Durchfluss |
65 °C | |
Standardventil |