Learn More
Korff™ Aluminiumbögen
58.40 CHF - 130.00 CHF
Product Code | Brand | Breite (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Breite (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
11972563
|
Korff™
60285 |
150 mm |
130.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10372322
|
Korff™
60270 |
80mm |
58.40 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Specifications
Bögen | |
Aluminium |