Learn More
OHAUS™ Aluminiumstange
OHAUS™ Aluminiumstab bietet sicheren Halt bei Verwendung mit einem OHAUS™ Laborrahmen.
Marke:  OHAUS™ 30392276
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15702329
  • 30.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laborrahmenstange
Klammer, Stange, Aluminium 61 cm, CLR-RODA061
610 mm
Aluminium
13 mm