Learn More
Brady™ Gebotsschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Marke: Brady™ 255137
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
315 mm | |
0,271 mm | |
Rund | |
Gebotsschild |
Aluminum, Polyester | |
Aluminium mit Polyesterüberlaminat | |
Indoor and outdoor safety signs | |
-40 °C bis 140 °C | |
Schutzhaube verwenden | |
Weiß auf Blau |