Learn More
Brady™ Gebotsschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Marke:  Brady™ 257897
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744894
  • 7.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium, Polyester
Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich
-40 °C bis 140 °C
Gesichtsschutz verwenden
Weiß auf Blau
PIC 265-DIA 100-B7525
Je 1
100 mm
0,271 mm
Rund
Gebotsschild