Learn More
Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 0,5mm, einseitig poliert, M-Ebene, Thermo Scientific™
110.59 CHF - 459.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum Oxide Substrate, M Plane |
---|---|
Namenshinweis | Polished One Side |
Summenformel | Al2O3 |
MDL-Nummer | MFCD00003424 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Aluminum Oxide Substrate, M Plane | |
Polished One Side | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen