Learn More
Aluminiumoxid, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15583447
Click to view available options
Menge:
50 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid
CAS 1344-28-1
Menge 50 kg
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C