Learn More
Aluminiumoxid, Drysphere™ Trockenmittel, mit 20 %-Indikator, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 2980°C |
Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant |
Schmelzpunkt | 2045°C |
Namenshinweis | With 20% indicator |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kugeln |
Menge | 250 g |
Merck Index | 14,356 |
IUPAC-Name | Dialuminium;sauerstoff(2-) |
Formelmasse | 101.96 |