Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16605763
Click to view available options
25 kg
Spezifikation
Siedepunkt 2,980°C (1,013 hPa)
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2,072°C
CAS 1344-28-1
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Menge 25 kg
Summenformel Al2O3
Strukturformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Synonym Alumina
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
Dichte 3.960 g/cm3 (20°C)