Learn More
Caframo™ Rührwerke aus Aluminium
Nutzen Sie diese Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in Forschung und Entwicklung, Mischen von kosmetischen Produkten/Pflegeprodukten, für Pharmazeutika, Polymere, Klebstoffe und Lebensmittel. Caframo™ Rührer aus Aluminium wurden speziell für die kontinuierlichen Anforderungen der intensiven industriellen Nutzung entwickelt.
Marke:  Caframo™ BDC6015220U1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12947096
  • 1740.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Rührer eignet sich für das Rühren mit hohem Volumen und hoher Viskosität genauso einfach wie für das Homogenisieren und Dispergieren – besonders nützlich für den Dauerbetrieb
  • Die anwenderfreundliche Tastatur ermöglicht eine präzise Drehzahleinstellung und das digitale LCD-Display zeigt die Drehzahl oder das Drehmoment auf ±1 % an
  • Elektronische Steuerungen ermöglichen die Drehzahleinstellung in einstelligen Schritten und halten die eingestellte Geschwindigkeit bei Änderungen der Lösungsviskosität im Bereich von 1 %
  • Vollständig geschlossenes Metallgehäuse (TENV)
  • Das robuste, abgedichtete Metallgehäuse umschließt den leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor mit automatischem Überlastschutz; ein zweistufiges Getriebe schaltet elektronisch zwischen hoher Kraft und hoher Geschwindigkeit. Dabei wird die Motorleistung mit einer Effizienz von 95 % auf das Spannfutter übertragen
  • Spannfutter ist auf bis zu 10 mm (3/8 in.) verstellbar
  • Der Spannfutterschutz schützt das Spannfutter vor Spritzern und verhindert versehentliches Bewegen des Spannfutters
  • Umfasst Stützstange, Spannfutter, Spannfutterschlüssel, Spannfutterschutz, Kabelsätze für UK und EU und gedruckte Bedienungsanleitung
  • Ständer, Klemme und Rührwelle separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
40 bis 6.000 U/min
LED
0,375 in.
9 in.
13.25 in.
50/60 Hz
EU/UK/AUS/CN
Hochgeschwindigkeitsanwendungen, einschließlich Emulsionen, Mikroverkapselungen, niedrigviskose Schlämme und hohe Scherdispersionen von Pulvern
Aluminium
Bürstenlos, DC
Ultra Speed Stirrer
11 lb.
25 l
220 V
10 mm
22.9 cm
33.65 cm
1/5 PS
CSA, CE, IEC, EMC RoHS, WEE
Überkopf-Rührermotor, Spannfutter, Spannfutterschutz, Spannfutterschlüssel, Stützstab, Netzkabel, Handbuch in vier Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch), Kalibrierungszertifikat und dreijährige Garantie
Ultra Speed
170 Ncm
20.000 mPas
5 kg