Learn More
Caframo™ Rührwerke aus Aluminium
Nutzen Sie diese Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in Forschung und Entwicklung, Mischen von kosmetischen Produkten/Pflegeprodukten, für Pharmazeutika, Polymere, Klebstoffe und Lebensmittel. Caframo™ Rührer aus Aluminium wurden speziell für die kontinuierlichen Anforderungen der intensiven industriellen Nutzung entwickelt.
Marke:  Caframo™ BDC1850220U1
1597.65 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12927096
  • 1740.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Rührer eignet sich für das Rühren mit hohem Volumen und hoher Viskosität genauso einfach wie für das Homogenisieren und Dispergieren – besonders nützlich für den Dauerbetrieb
  • Die anwenderfreundliche Tastatur ermöglicht eine präzise Drehzahleinstellung und das digitale LCD-Display zeigt die Drehzahl oder das Drehmoment auf ±1 % an
  • Elektronische Steuerungen ermöglichen die Drehzahleinstellung in einstelligen Schritten und halten die eingestellte Geschwindigkeit bei Änderungen der Lösungsviskosität im Bereich von 1 %
  • Vollständig geschlossenes Metallgehäuse (TENV)
  • Das robuste, abgedichtete Metallgehäuse umschließt den leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor mit automatischem Überlastschutz; ein zweistufiges Getriebe schaltet elektronisch zwischen hoher Kraft und hoher Geschwindigkeit. Dabei wird die Motorleistung mit einer Effizienz von 95 % auf das Spannfutter übertragen
  • Spannfutter ist auf bis zu 10 mm (3/8 in.) verstellbar
  • Der Spannfutterschutz schützt das Spannfutter vor Spritzern und verhindert versehentliches Bewegen des Spannfutters
  • Umfasst Stützstange, Spannfutter, Spannfutterschlüssel, Spannfutterschutz, Kabelsätze für UK und EU und gedruckte Bedienungsanleitung
  • Ständer, Klemme und Rührwelle separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
12 bis 360 U/min (niedrig)/360 bis 1.800 U/min (hoch)
LED
230 V, 50/60 Hz
EU/UK/AUS/CN
Mischanwendungen umfassen industrielle Versuchsanlagen, Forschung und Entwicklung, Mischen von kosmetischen Produkten/Pflegeprodukten, Pharmazeutika, Polymere, Klebstoffe und Lebensmittel
Aluminium
Bürstenlos (funkenfrei), DC
90.000 mPas
80 l
220 V
50/60 Hz
CSA, CE, IEC, EMC RoHS, WEE
Spannfutterschutz aus durchsichtigem, chemisch beständigem Material mit Scharnierverschluss
Ultra Torque
568 Ncm