Learn More
Aluminiumölstandard für die Verschleißmetallanalyse in Grundöl75, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 11490269
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Al5000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemischer Name oder Material Aluminiumöl-Standard
CAS 7429-90-5, 8042-47-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 50 g
CAS Max. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Al
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
IUPAC-Name Aluminium
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Lösungsmittel oder Matrix Grundöl 75
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch