missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminiumnitridstab, rund, 22 mm Durchmesser, Alfa Aesar™

Artikelnummer. 11324638
Click to view available options
Menge:
150 mm
200 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24304-00-5
Summenformel AlN
Molekulargewicht (g/mol) 40.99
MDL-Nummer MFCD00003429
InChI-Schlüssel PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMILES N#[Al]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aluminum nitride
Farbe Weiß bis gelb
Aussehen White to pale yellow rod
Menge 200 mm
IUPAC-Name Nitridoaluminium
Geruch Odorless
Form Rod
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt