Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, quecksilberarm, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364818
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Aluminum nitrate is a strong oxidizing agent. It is used in tanning leather, antiperspirants, corrosion inhibitors, extraction of uranium, petroleum refining, and as a nitrating agent. The nonahydrate and other hydrated aluminum nitrates have many applications. These salts are used to produce alumina for preparation of insulating papers, in cathode ray tube heating elements, and on transformer core laminates. The hydrated salts are also used for the extraction of actinide elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-27-2
Summenformel AlH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 375.129
MDL-Nummer MFCD00003419
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-Name Aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum nitrate nonahydrate
Schmelzpunkt 73.5°C (135° (decomposition))
Namenshinweis Low mercury
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1438
Merck Index 14,352
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (540mg/ml),ethanol,alcohol (very),and acetone (slightly).
Formelmasse 375.13 (212.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.