Learn More
Welch™ KF innen zentriert mit Buna N O-Ring aus Aluminium
6.00 CHF - 12.85 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10762152
|
Welch™
701081 |
16 mm |
6.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10640153
|
Welch™
701083 |
25 mm |
8.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10596292
|
Welch™
701085 |
40 mm |
12.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Aluminium | |
Je 1 | |
KF Innenzentrierring |