Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Kopfschutz tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
13.00 CHF - 38.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminium |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.016 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15694517
|
Brady™
819918 |
100 mm |
13.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15604527
|
Brady™
819919 |
200 mm |
15.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15614527
|
Brady™
819920 |
315 mm |
38.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.016 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |
Aluminium | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |