Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Handlauf verwenden
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 819620
Additional Details : Gewicht : 0.02400kg
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |
Aluminium | |
100 mm | |
1.016 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |