Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Feuerschlauchrolle
ISO 7010-konformes Zeichen.
9.95 CHF - 12.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15634377
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
817052
100 mm 100 mm
9.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15644377
Unterlagen ansehen
Brady™
817053
200  mm 200 mm
12.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.016 mm
Quadratisch
Weiß auf Rot
Aluminium
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global