Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Evakuierungssammelpunkt
ISO 7010-konformes Zeichen.
9.70 CHF - 12.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminium |
Montageart | Ecklöcher |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.016 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15614317
|
Brady™
814928 |
100 mm | 100 mm | N/A | |||||
15624317
|
Brady™
814929 |
200 mm | 200 mm |
12.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Ecklöcher | |
1.016 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |
Aluminium | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |