Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-45-24-11-Spezial, inkl. Rotordeckel, aerosoldicht,PTFE-beschichtet
Auswahl aus vier verschiedenen Rotoren
Marke: Eppendorf™ 5424700004
1015.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Rotor FA-45-24-11-Special mit Rotordeckel, aerosoldicht, beschichtetSpezifikation
Aluminium | |
24 x 1,5/2 ml | |
Aerosol-Rotordeckel |
Festwinkelrotor | |
14.680 U/min |