Learn More
Aalborg™ Luftströmungsmessgerät
Das Durchflussmessgerät des Modells P wurde für niedrige Durchflussraten entwickelt und ist ein Präzisionsgerät, das die Einfachheit, Vielseitigkeit und Erschwinglichkeit des klassischen Messgeräts mit variablem Bereich verkörpert. Der Aalborg™ Aluminium Durchflussmesser im P-Stil eignet sich besonders für die Messung von Gasen in der Chromatographie.
Marke:  Aalborg™ PMR1-013074
Artikelnummer. 11732523
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Platteneinbau
Spezifikation
Spezifikation
Durchflussmesser
1,15 LPM
± 0,25 %
121 °C
± 5 %
13,8 bar
65 mm