Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Aluminium-Bördelverschlüsse
Versiegelt Gefriertrocknungs- und Injektionsfläschchen. Azpack™ Aluminium Bördeldichtungen verhindern das Auslaufen gefährlicher und biologischer Produkte.
62.55 CHF
Spezifikation
Farbe | Silber |
---|---|
Material | Aluminium |
Verschlusstyp | Bördeldichtung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10294854
|
Azpack™
10294854 |
13 mm | 13 mm |
62.55 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit durchsichtigen, neutralen Glasfläschchen
- Aluminium
- 500/Packung
Spezifikation
Silber | |
Aluminium | |
Bördeldichtung |