Learn More
Haldenwanger™ Zylindrische Tiegel aus Aluminiumkeramik mit flachem Boden
Marke:  Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10453731
  • 95.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Mit ebenem Boden. Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 60mL
φ/H: 40/60mm
φ Innen: 36mm
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium-Keramik
60mL
Tiegel
Zylindrisch