Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robuste Thermoelement-Thermometerserie
Hochgenaue Thermometer für vielfältige Mess- und Regelanwendungen im Labor und in der Industrie.
Marke: Ebro Electronic™ 1341-3854
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Temp. Bereich: -200 bis 1200 Grad C (K), -100 bis 800 Grad C (J), -50 bis 300 Grad C (T), -100 bis 600 Grad C,Bestellinformation
dimMaterial
Spezifikation
Transportkoffer | |
Aluminium | |
AG 130 |