Learn More
Aluminium Ammoniumsulfat-Dodecahydrat, weiß, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper platingAluminum ammonium sulfate dodecahydrate acts as a crystalline double sulfate. It is used in water purification, in vegetable glues, in porcelain cements, in deodorant, in tanning and in fireproofing textiles. It serves as an ingredient in animal repellant sprays. Further, it is used in the preparation of Alum (Al(OH)3) gel. In addition, it is used in cosmetic formulation, fertilizers, food preservation and in the heating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate |
Schmelzpunkt | 93°C to 94°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol. |
Formelmasse | 453.33 (237.14 Anhydrous) |
Güte | Reagenz |
Dichte | 1.65 |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only