Learn More
Cole-Parmer™ PYKNOMETER 11,5 ML
Gefertigt aus solidem Stabmaterial für hervorragende Oberflächenglätte und -integrität. Das Cole-Parmer™ Aluminiumlegierung -yknometer ist robust konstruiert, um dem Druck zu widerstehen, der für semifluide spezifische Gewichtstests erforderlich ist.
Marke:  Cole-Parmer™ 38001-00
Artikelnummer. 11796088
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Jedes Instrumentenbauteil wird aus solidem Stabmaterial geschnitten, um sicherzustellen, dass keine Narben oder Hohlräume vorhanden sind.
  • Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten, dass das Testmaterial nicht in die Gewinde gedrückt wird.
Spezifikation
Spezifikation
1Each.
11.5 ml
Aluminiumlegierung
5.1 cm
2.5 cm
Pyknometer