Learn More
Acétate d’aluminium, hydrate de base, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11434713
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Acétate d’aluminium, hydrate de base, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434713
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11434713
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11620.36
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
Aluminum acetate, basic hydrate is used in medicine as an astringent and an antiseptic. It is also used as a mordant in dyeing, waterproofing and fireproofing agent. Further, it acts as a disinfectant in embalming and a dusting powder. In addition to this, it is used in antiperspirants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’aluminium, hydrate de base, est utilisé en médecine comme astringent et antiseptique. Il est également utilisé comme mordant pour la teinture, l’étanchéité et l’ignifugation. Il fait par ailleurs office de désinfectant lors de l’embaumement et de poudre antiseptique. De plus, il est utilisé dans les antisudorifiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-03-0
Formule moléculaire C4H7AlO5
Poids moléculaire (g/mol) 162.08
Numéro MDL MFCD00008688
Clé InChI HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
CID PubChem 18502856
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum acetate
Note relative au nom Basic hydrate
Quantité 500 g
Merck Index 14,344
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Nom IUPAC Hydrate de bis(acétyloxy)alumanyl
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10247328 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2024 Catalog NumberA11620,A11620.0E,A11620.36,A11620.22
Numéro de lot10249168 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/12/2023 Catalog NumberA11620.0E,A11620.36,A11620.22
Numéro de lot10244698 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2023 Catalog NumberA11620.0E,A11620.36,A11620.22
Numéro de lot10244414 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/11/2022 Catalog NumberA11620.0E,A11620.36,A11620.22
Numéro de lotX04I039 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberA11620.0E,A11620.36,A11620.22
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Acétate d’aluminium, hydrate de base, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis