Learn More
Aluminium, AAS-Standardlösung, Al 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11465000
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11145-27-0
Summenformel AlSi
Molekulargewicht (g/mol) 55.067
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9793685
IUPAC-Name Aluminium;Silikon
SMILES [Al].[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, AAS standard solution, Specpure, Al 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid