Learn More
Aluminon, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925131
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-58-4
Summenformel C22H23N3O9
Molekulargewicht (g/mol) 473.44
InChI-Schlüssel AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC-Name triazan5-[(3-Carboxy-4-Oxidophenyl)-(3-Carboxy-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-2-Oxidobenzoat
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminon
Schmelzpunkt 220.0°C to 225.0°C
Glührückstand 0.2% max
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 10,II,775
Merck Index 15,318
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in petroleum ether
Formelmasse 473.44
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.1% max