Learn More
Aluminiumsulfat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum sulfate |
Schmelzpunkt | 770°C |
Namenshinweis | Extra Pure |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver und/oder Stückchen |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 15% min. (Al) Typical (Complexometry) |
Strukturformel | Al2(SO4)3 |
Merck Index | 15, 360 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |