Learn More
Aluminium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Al in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 195805000
53.09 CHF gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Aluminum standard solution | |
1 mg/ml Al in 0.5N HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
Gelb | |
AlH18N3O18 | |
-3.0°C | |
15, 347 | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
Pulver | |
Aluminium;trinitrat;nonahydrat | |
24567 | |
AAS |
990 to 1010μg/mL of Al(3+) in 2 to 5% HNO3 | |
7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
500 mL | |
1.0200g/mL | |
MFCD00134029 | |
101.0°C | |
1.02 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] | |
375.129 | |
375.13 |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminium standard solution, 1 mg/ml Al in 2 to 5% HNO3
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid