Learn More
Aluminiumoxid für die Chromatographie, basisch, Brockmann I, 50–200 μm, 90A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16534234
Click to view available options
Menge:
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 2977.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2030.0°C
CAS 1344-28-1
Menge 1 kg
Summenformel Al2O3
Strukturformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
Formelmasse 101.96
Güte Chromatographie
Relative Dichte 3.97
Dichte 3.9700 g/mL