Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 73°C |
pH | 2.5 to 3.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 375.13g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |