Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954271
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-27-2
Summenformel AlN3O9·9H2O
Molekulargewicht (g/mol) 375.13
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-Name Aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminum nitrate nonahydrate
Schmelzpunkt 73.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 6.5 to 7.9% (Al) (Complexometry)
Strukturformel Al(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,347
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Formelmasse 375.13
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum nitrate nonahydrate