Learn More
Aluminiumoxid R, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11358259
Click to view available options
Menge:
500 g
Für die Verwendung in Verbindung mit Technetium-Generatoren; Bestimmung von Katecholaminen; Isotopenvorbereitung
  • MP EcoChrom™ Alumina R catalyses a variety of reactions that are useful industrially.
  • It is widely used to remove water from gas streams.
  • Also used for its hardness and strength.
  • It is widely used as an abrasive, including as a much less expensive substitute for industrial diamond.
  • Many types of sandpaper use aluminium oxide crystals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid R
Schmelzpunkt ca. 2072 °C
Farbe Rosa bis Weiß
pH 4.3 ± 0.1
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 101.96
Dampfdruck At 20 °C (not applicable)
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.