Learn More
Aluminiumoxid N, Aktivität: Super I, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Beschreibung
- MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I shows a sorbtion capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
- Their inital activity is kept in a very narrow range and their dactivation behavior is extremely constant.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid B |
Namenshinweis | Aktivität: Super I |
Farbe | Rosa bis Weiß |
Physikalische Form | Frei fließendes Pulver |
Menge | 50 kg |
IUPAC-Name | Dialuminium;sauerstoff(2-) |
Formelmasse | 101.96 |
Dichte | 3.94 g/cm3 bei 20 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.