Learn More
Aluminiumoxid N, Aktivität: Super I, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11303589
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I are commonly used for purification processes of all kinds, including sample preparation for pesticides, and environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography, requiring the highest precision and reproducibility.
  • MP EcoChrom™ Alumina N, Activity Super I shows a sorbtion capacity approximately twice as high as that of MP EcoChrom™ Alumina N, Activity I.
  • Their inital activity is kept in a very narrow range and their dactivation behavior is extremely constant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid B
Namenshinweis Aktivität: Super I
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Menge 500 g
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.