Learn More
Aluminiumoxid N, Aktivität: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Beschreibung
- MP EcoChrom™ Alumina is widely used as an adsorbent, desiccant, abrasive, electrical insulator and as a catalyst for various organic reactions.
- It is also used for isolation of alkaloids, glycosides, active substances from plants, vitamins, hormones and antibiotics, dehydration of organic solvents, purification of enzymes, removal of terpenes, peroxides, pyrogens from injectable solutions and infusions.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid B |
Namenshinweis | Aktivität: I |
Farbe | Rosa bis Weiß |
Physikalische Form | Frei fließendes Pulver |
Menge | 1 kg |
IUPAC-Name | Dialuminium(3+) Trioxidandiid |
Formelmasse | 101.96 |
Dichte | 3.94 g/cm3 bei 20 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.