Learn More
Aluminiumoxid G-TLC, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11393569
Click to view available options
Menge:
1 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid G-TLC
CAS 1344-28-1
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C