Learn More
SPEX™ Alumina Keramikkugel
SPEX™ Mahlkugeln aus Aluminiumoxidkeramik sind Ersatzkugeln für den Einsatz mit dem 8003 Aluminiumoxidkeramik-Mahlschalen-Set.
Marke:  SPEX™ 8003A
Artikelnummer. 15350532
  • 82.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Langlebig, sehr abriebfest und mäßig effizient
  • Hergestellt aus 99.5 % reinem Aluminiumoxid
  • Typische Zusammensetzung: Hauptelemente – Al; Nebenelemente – Si, Ca, Mg
  • Härte: Mohs 9; Rockwell R45N 83; Knoop 2100
Spezifikation
Spezifikation
12.7 mm
8003Set aus Alumica-Keramikmahlfläschchen
Aluminiumoxid-Keramik