Learn More
Aluminiumoxid B, Aktivität: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Beschreibung
- MP EcoChrom™ Alumina B, Activity I is an oxide of aluminum, occurring in nature as various minerals such as bauxite, corundum, etc.
- It is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid B |
Namenshinweis | Aktivität: I Aktivität nach Brockmann: 24 l/mm |
Farbe | Rosa bis Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 kg |
IUPAC-Name | Dialuminium(3+) Trioxidandiid |
Formelmasse | 101.96 |
Dichte | 3.94 g/cm3 bei 20 °C |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.