Learn More
Aluminiumoxid-Aktivität: II-III, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11338259
Click to view available options
Menge:
5 kg
50 kg
Für Chromatographie; Adsorptionsmittel; TLC
  • MP EcoChrom™ Alumina, Activity II-III is an economical adsorbents of medium activity.
  • It is often used where activated charcol can not be used due to its organic nature, or, where the cation exchange properties of basic alumina are desired.
  • It is suitable for the development of separation methods and for technical separations where a custom-made adsorbents for special separation is not available.
  • An oxide of aluminum, it occurs in nature as various minerals such as bauxite, corundum, etc.
  • It is used as an adsorbent, desiccating agent, and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid
Namenshinweis Aktivität: II-III
Aktivität nach Brockmann: 17/mm
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Menge 50 kg
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C (Lit.)
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.