Learn More
Ansell Sol-Vex™ Nitril-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
Heavy-duty, elbow length nitrile chemical resistant gloves suitable for a wide range of applications.
- Hochleistungs-Nitrilverbund
- Kombination aus chemischer Beständigkeit und Festigkeit für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Umgebungen
- Schutz vor Rissen, Durchstichen und Abrieb im Vergleich zu Gummi- oder Neopren-Handschuhen
- Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und beste Fingerfertigkeit
- Geeignet für hochbelastende Reinigungsanwendungen
- Erfüllt die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600)
Compliance
Erfüllen die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600).
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III |
Chlorinated | Ja |
Farbe | Grün |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 9 |
Dicke (angloamerikanisch) | 22 mil |
Dicke (metrisch) | 0,55 mm |