Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Click to view available options
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
305 mm
Beschreibung
- Wirksamer Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen, insbesondere vor Schürf- und Rissverletzungen
- Die mittlere Wandstärke (0,51 mm) sorgt für die ideale Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung von Gegenständen
- Die erhältlichen Port-Größen sind mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 + A1:2009 |
Farbe | Naturfarben |
Hand | Spezifisch |
Material | Latex |
Produkttyp | Trockenschrankhandschuhe |
Größe | 10 |
Dicke (angloamerikanisch) | 20 mil |
Dicke (metrisch) | 0,51 mm |
Norm EN 388 | 2020X |
EN ISO 374-1 | Typ A |