Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2000 Modell 417 Überschuhe
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Beschreibung
- Elastische Öffnung
- Gebundene Nähte
- ESD PVC-Sohle
- Größe: 39-42 • 42-46 • 46-48
- Farbe: Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Groß |
Latex Free | Ja |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Nicht steril |
Verschlusstyp | Elastische Öffnung |
Beschreibung | Überschuhe – ESD |
Saumtyp | Gebunden |
Modell | AlphaTec™ 2000 Überschuhe – ESD-Größe 46–48 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bewährte Barriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration, verdünnte Pestizide sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel |