missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ 87-104 Heavy-Duty Latex Chemical Protection Gloves

Artikelnummer. 17248466
Click to view available options
Größe:
10,5
7,5
8,5
9,5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hoch belastbarer Chemikalienschutz

  • Robuste Chemikalienschutzhandschuhe aus Naturkautschuklatex
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
  • Chloriert, um die Oberfläche des Handschuhs zu härten und zu reinigen
  • Elastisch und flexibel, um Risse zu vermeiden
  • Rollbündchen für leichtes Überziehen/Ausziehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Anwendungen Industriell
AQL 0,65
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Chemische Schutzhandschuhe
Größe 10,5
Dicke (angloamerikanisch) 47 mil
Dicke (metrisch) 1,2 mm
Norm EN 388 3121 B
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKLMPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Serie AlphaTec™ 87-104
Länge (angloamerikanisch) 17 in.
Länge (metrisch) 43,2 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt