Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
38.97 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10,5
7,5
8,5
9,5
Beschreibung
- Die Latexhandschuhe sind für einen höheren Tragekomfort mit einem Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle ausgestattet
- Robustes Design mit verlängerten Bündchen für zusätzlichen Schutz
- Die gerollten Bündchen verbessern die Zugfestigkeit und erleichtern das Anziehen
- Die Handschuhe sind 0,75 mm dick und bieten so chemischen und mechanischen Schutz
- Die strukturierten Handflächen und Finger verbessern die Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen
- AQL 0,65
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Farbe | Gelb |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Material | Latex |
Größe | 8,5 |
Dicke (angloamerikanisch) | 30 mil |
Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
Norm EN 388 | 3110A |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AKLNPT |