Learn More
Ansell AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-535B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
Bietet Fingerfertigkeit mit Beständigkeit gegen Schnitte, Löcher und Abrieb sowie Petrochemikalien, Öle, Fette, Pestizide und andere landwirtschaftliche Chemikalien.
- Chemisch beständig
- Vollständig beschichtete Nitrilhandschuhe
- Stärke: 11 mm
- Geprägte Grifffläche für hervorragenden Halt bei nassen und öligen Teilen
- Rot mit schwarzer Beschichtung
- Komfortables Design gegen Ermüdung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177-2600 |
Farbe | Grün, Grau |
Größe | 11 |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Acryl |
Menge | 6 Paar |
Serie | Gehäuse 58-535B |