Learn More
Ansell AlphaTec™ 58008 Freiarmabdeckung Handschuh
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Nitrilpolymer für ausgezeichneten mechanischen Schutz sowie Beständigkeit gegen Öle, Fette, Fette und Kohlenwasserstoffe
- AlphaTec 58-008 verfügt über einen chemischen Schutz vom Typ A unter der neuen ENISO 374:2016
- Rautengriff für besseren Halt bei trockenen und nassen Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, LEBENSMITTELKONTAKT |
Chlorinated | Ja |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grün |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 8 |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Verlängert |
Auskleidung | Gefüttert |